Imprimer
3-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC6771-1G PC6771-5G
APOSPC6771-1GEA 223 EUR
APOSPC6771-1G APOSPC6771-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
3-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
Poids moléculaire: 166.11 g/mol
Point de fusion: 49…54 °C
Densité: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864356
Numéro CAS: 110882-60-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III