Imprimer
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC6752-25G PC6752-5G
APOSPC6752-25GEA 441 EUR
APOSPC6752-25G APOSPC6752-5G
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formule: C₆H₃Br₂F₉O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094408
Numéro CAS: 396716-51-1