Imprimer
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6718-1G PC6718-250MG
APOSPC6718-1GEA 69.6 EUR
APOSPC6718-1G APOSPC6718-250MG
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol 97%
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol
Formule: C₁₃H₇F₃N₂S
Point de fusion: 181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02180674
Numéro CAS: 104960-49-8