Imprimer
2,4-Dibromo-6-fluorophénol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,3-Dibromo-5-fluoro-4-hydroxybenzene
PC6713-100G PC6713-25G PC6713-5G
APOSPC6713-100GEA 190 EUR
APOSPC6713-100G APOSPC6713-25G APOSPC6713-5G
2,4-Dibromo-6-fluorophénol 97%
2,4-Dibromo-6-fluorophénol
Formule: C₆H₃Br₂FO
Point de fusion: 35…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042233
Numéro CAS: 576-86-3