Imprimer
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6711-1G PC6711-250MG
APOSPC6711-1GEA 122 EUR
APOSPC6711-1G APOSPC6711-250MG
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide 97%
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide
Formule: C₈H₇ClFNO
Point de fusion: 171…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02180958
Numéro CAS: 306937-35-9