Imprimer
2,3,4-Trifluoroiodobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,2,3-Trifluoro-4-iodobenzene
PC6691-100G PC6691-25G PC6691-5G
APOSPC6691-100GEA 29 EUR
APOSPC6691-100G APOSPC6691-25G APOSPC6691-5G
2,3,4-Trifluoroiodobenzene
2,3,4-Trifluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂F₃I
Poids moléculaire: 257.9798 g/mol
Point éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788551
Numéro CAS: 459424-72-7