Imprimer
4-(3-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6669-1G PC6669-250MG
APOSPC6669-1GEA 105 EUR
APOSPC6669-1G APOSPC6669-250MG
4-(3-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride
4-(3-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445760
Numéro CAS: 3202-36-6