Imprimer
Fluorure de tétraéthylammonium hydraté 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6665-100G PC6665-25G PC6665-500G
APOSPC6665-100GEA 66.7 EUR
APOSPC6665-100G APOSPC6665-25G APOSPC6665-500G
Fluorure de tétraéthylammonium hydraté 98%
Fluorure de tétraéthylammonium hydraté
Formule: C₈H₂₀FN·xH₂O
Point de fusion: 120…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149990
Numéro CAS: 98330-04-2