Imprimer
1-Fluorotétradécane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Myristyl fluoride
PC6660-1G PC6660-5G
APOSPC6660-1GEA 58 EUR
APOSPC6660-1G APOSPC6660-5G
1-Fluorotétradécane 97%
1-Fluorotétradécane
Formule: C₁₄H₂₉F
Point d'ébullition: 119…121 °C/3mmHg
Densité: 0,828 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042114
Numéro CAS: 73180-09-3