1H,1H,9H,9H-Perfluorononane-1,9-diol 90%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆F₁₄O₂ Point d'ébullition: 140 °C/5mmHg Point de fusion: 108…112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00153275 Numéro CAS: 203303-01-9 |