Hexafluorophosphate de tétrabutylammonium 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Tétrabutylamine hexafluorophosphate, Tétrabutylammonium hexafluorophosphate
Formule:
C₁₆H₃₆F₆NP Poids moléculaire: 387.43 g/mol Point de fusion: 244…248 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011748 Numéro CAS: 3109-63-5 EINECS: 221-472-6 |