Imprimer
Fluorure de tétrabutylammonium trihydraté 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tétrabutylamine fluorure trihydraté, Tétrabutylammonium fluorure trihydraté
PC6633T-100G PC6633T-500G PC6633T-1KG
APOSPC6633T-100GEA 21.9 EUR
APOSPC6633T-100G APOSPC6633T-500G APOSPC6633T-1KG
Fluorure de tétrabutylammonium trihydraté 97%
Fluorure de tétrabutylammonium trihydraté
Technical bulletin available
Formule: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
Poids moléculaire: 315.51 g/mol
Point de fusion: 54…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149981
Numéro CAS: 87749-50-6
EINECS: 207-057-2
UN: 1759
ADR: 8 III