Imprimer
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6625-1G PC6625-5G PC6625-25G
APOSPC6625-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6625-1G APOSPC6625-5G APOSPC6625-25G
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 98%
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973422
Numéro CAS: 64695-84-7