Imprimer
Acide 6-fluoro-2-naphtoïque 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6622-1G PC6622-5G
APOSPC6622-1GEA 132 EUR
APOSPC6622-1G APOSPC6622-5G
Acide 6-fluoro-2-naphtoïque 97%
Acide 6-fluoro-2-naphtoïque
Formule: C₁₁H₇FO₂
Poids moléculaire: 190.1700 g/mol
Point de fusion: 242…246 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200717
Numéro CAS: 5043-01-6