Imprimer
Chlorure de 2-bromo-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC6582-25G PC6582-5G
APOSPC6582-25GEA 145 EUR
APOSPC6582-25G APOSPC6582-5G
Chlorure de 2-bromo-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Chlorure de 2-bromo-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₃BrClF₃O₂S
Poids moléculaire: 323.52
Point d'ébullition: 230…231 °C
Densité: 1.854 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094395
Numéro CAS: 176225-08-4
UN: 1759
ADR: 8 III