Chlorure de 2-bromo-4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₃BrClF₃O₂S Point d'ébullition: 235…236 °C Densité: 1,865 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 35 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094394 Numéro CAS: 54403-98-4 UN: 2920 ADR: 8+3,II |