Imprimer
Chlorure de 4-bromo-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC6575-100G PC6575-25G PC6575-5G
APOSPC6575-100GEA 328 EUR
APOSPC6575-100G APOSPC6575-25G APOSPC6575-5G
Chlorure de 4-bromo-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle 98%
Chlorure de 4-bromo-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₃BrClF₃O₂S
Poids moléculaire: 323.52
Densité: 1.833 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094391
Numéro CAS: 351003-47-9
UN: 3265
ADR: 8 II