Imprimer
(3-Fluoro-4-méthoxyphényl)acétonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6574-1G PC6574-5G PC6574-10G
APOSPC6574-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6574-1G APOSPC6574-5G APOSPC6574-10G
(3-Fluoro-4-méthoxyphényl)acétonitrile 98%
(3-Fluoro-4-méthoxyphényl)acétonitrile
Formule: C₉H₈FNO
Point de fusion: 47…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040889
Numéro CAS: 404-90-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III