Chlorure de 4-fluoro-2-méthylbenzène-1-sulfonyle
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Fluoro-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
Formule:
C₇H₆ClFO₂S Poids moléculaire: 208.64 g/mol Point d'ébullition: 245…246 °C Densité: 1.433 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094390 Numéro CAS: 7079-48-3 UN: 3265 ADR: 8 II |