Imprimer
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC6567-1G PC6567-5G
APOSPC6567-1GEA 102 EUR
APOSPC6567-1G APOSPC6567-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃ClF₃NO₄S
Point de fusion: 61…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094387
Numéro CAS: 39234-83-8
UN: 3261
ADR: 8,II