Imprimer
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC6554-25G PC6554-5G
APOSPC6554-25GEA 553 EUR
APOSPC6554-25G APOSPC6554-5G
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride 97%
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride
Formule: C₈H₈F₃NS
Point d'ébullition: 111…112 °C/12mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052715
Numéro CAS: 207974-07-0