Hexafluorotitanate de disodium 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Sodium hexafluorotitanate(IV)
Formule:
F₆Na₂Ti Poids moléculaire: 207.85 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014244 Numéro CAS: 17116-13-1 EINECS: 241-181-8 |