Imprimer
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Fluoro-4-hydroxy-2H-chromen-2-one
PC6507-1G PC6507-250MG
APOSPC6507-1GEA 43.5 EUR
APOSPC6507-1G APOSPC6507-250MG
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
Formule: C₉H₅FO₃
Point de fusion: 248…251 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094006
Numéro CAS: 1994-13-4