Imprimer
Sodium heptafluorobutyrate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6470-5G PC6470-25G
APOSPC6470-5GEA 68.3 EUR
APOSPC6470-5G APOSPC6470-25G
Sodium heptafluorobutyrate 98%
Sodium heptafluorobutyrate
Formule: C₄F₇NaO₂
Point de fusion: 248…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066168
Numéro CAS: 2218-54-4
EINECS: 218-721-6