Imprimer
Chlorodifluoroacétate de sodium 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic acid sodium salt
PC6460-100G PC6460-25G PC6460-500G
APOSPC6460-100GEA 58 EUR
APOSPC6460-100G APOSPC6460-25G APOSPC6460-500G
Chlorodifluoroacétate de sodium 97%
Chlorodifluoroacétate de sodium
Formule: C₂ClF₂NaO₂
Point de fusion: 195…198 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064771
Numéro CAS: 1895-39-2
EINECS: 217-586-0