Imprimer
Trifluoroacétate d'argent 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Silver(I) trifluoroacetate
PC6440-25G PC6440-5G PC6440-100G
APOSPC6440-25GEA 52.2 EUR
APOSPC6440-25G APOSPC6440-5G APOSPC6440-100G
Trifluoroacétate d'argent 98%
Trifluoroacétate d'argent
Lewis acid catalyst for regioselective alkylation:Helv.Chim.Acta., 1989, 72, 1362; Can convert enol silyl ethers to alpha-acyloxy carbonyls, ask for reference.
Formule: C₂AgF₃O₂
Point de fusion: 257…260 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013199
Numéro CAS: 2966-50-9
EINECS: 221-004-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III