Imprimer
1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6438-1G PC6438-25G PC6438-5G
APOSPC6438-1GEA 40.6 EUR
APOSPC6438-1G APOSPC6438-25G APOSPC6438-5G
1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether
1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether
Formule: C₆H₃F₁₁O
Point d'ébullition: 87,5 °C
Densité: 1,5844 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411203
Numéro CAS: 1000-28-8