Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₀BF₄IN₂ Point de fusion: 159…164 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03703393 Numéro CAS: 15656-28-7 |