3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₃F₄NO Point d'ébullition: 60 °C/ 5mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06660203 Numéro CAS: 886498-94-8 UN: 3276 ADR: 6.1,III |