Imprimer
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC6389-10G PC6389-5G PC6389-1G
APOSPC6389-10GEA 405 EUR
APOSPC6389-10G APOSPC6389-5G APOSPC6389-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660289
Numéro CAS: 886502-56-3