Imprimer
N-Morpholinium trifluoromethanesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6374-25G PC6374-5G
APOSPC6374-25GEA 715 EUR
APOSPC6374-25G APOSPC6374-5G
N-Morpholinium trifluoromethanesulphonate
N-Morpholinium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₅H₁₀F₃NO₄S
Poids moléculaire: 237.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094347
Numéro CAS: 77534-70-4