Imprimer
2-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Fluoro-2-formylbenzonitrile
PC6372-1G PC6372-250MG PC6372-5G
APOSPC6372-1GEA 142 EUR
APOSPC6372-1G APOSPC6372-250MG APOSPC6372-5G
2-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 98%
2-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₄FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275455
Numéro CAS: 77532-90-2