Imprimer
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6371-1G PC6371-250MG PC6371-5G
APOSPC6371-1GEA 174 EUR
APOSPC6371-1G APOSPC6371-250MG APOSPC6371-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
Formule: C₉H₈F₃N₃
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07777192
Numéro CAS: 5685-69-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III