Imprimer
Fluorure d'argent 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Argent fluorure
PC6370-5G PC6370-25G PC6370-1G
APOSPC6370-5GEA 79.9 EUR
APOSPC6370-5G APOSPC6370-25G APOSPC6370-1G
Fluorure d'argent 98%
Fluorure d'argent
Soft (mild) fluorinating agent for selective fluorination. Alkyl fluorides may be prepared by halex reactions. AgF & I2 or Br2 will trans-fluoro halogenate alkenes.
Formule: AgF
Point d'ébullition: 1159 °C
Point de fusion: >300 °C
Densité: 5,852 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003410
Numéro CAS: 7775-41-9
UN: 3260
ADR: 8,II