Imprimer
5-(Trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
PC6369-1G PC6369-250MG PC6369-500MG PC6369-2.5G PC6369-5G
APOSPC6369-1GEA 105 EUR
APOSPC6369-1G APOSPC6369-250MG APOSPC6369-500MG APOSPC6369-2.5G APOSPC6369-5G
5-(Trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
5-(Trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formule: C₃H₂F₃N₃O
Poids moléculaire: 153.06 g/mol
Point de fusion: 155…160 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08062581
Numéro CAS: 768-29-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III