Imprimer
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6361-1G PC6361-5G PC6361-25G
APOSPC6361-1GEA 29 EUR
APOSPC6361-1G APOSPC6361-5G APOSPC6361-25G
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzenol
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzenol
Formule: C₇H₄F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08282785
Numéro CAS: 402-17-5