Fluorure d'argent (II) 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Argent (II) fluorure
Hard fluorinating agent; Liberates iodine from KI solution. Can be used for substitution of hydrogens in hydrohalogenate alkenes
Formule:
AgF₂ Point de fusion: 690 °C Densité: 4,57 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003411 Numéro CAS: 7783-95-1 EINECS: 232-037-5 UN: 3085 ADR: 5.1+8,II |