2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅BF₄O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11045053 Numéro CAS: 881402-25-1 |