Imprimer
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6356-5G PC6356-1G PC6356-10G
APOSPC6356-5GEA 58 EUR
APOSPC6356-5G APOSPC6356-1G APOSPC6356-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅F₄NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11975313
Numéro CAS: 1159512-64-7