Imprimer
Fluorure de scandium (III) 99,9%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trifluorure de scandium
PC6343R-10G PC6343R-5G
APOSPC6343R-10GEA 455 EUR
APOSPC6343R-10G APOSPC6343R-5G
Fluorure de scandium (III) 99,9%
Fluorure de scandium (III)
Formule: F₃Sc
Poids moléculaire: 101.95 g/mol
Point d'ébullition: 1527
Point de fusion: 1515 °C
Densité: 2.5 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016325
Numéro CAS: 13709-47-2
EINECS: 237-255-4
UN: 3288
ADR: 6.1 III