Imprimer
Samarium (III) fluorure 99,9%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC6343-100G PC6343-25G
APOSPC6343-100GEA 761 EUR
APOSPC6343-100G APOSPC6343-25G
Samarium (III) fluorure 99,9%
Samarium (III) fluorure
Formule: F₃Sm
Point d'ébullition: 2323 °C
Point de fusion: 1306 °C
Densité: 6,928 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049540
Numéro CAS: 13765-24-7