Imprimer
5-Chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Chloro-1,6-dihydro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]pyridine-3-carboxylic acid
PC6322-1G PC6322-250MG
APOSPC6322-1GEA 519 EUR
APOSPC6322-1G APOSPC6322-250MG
5-Chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉ClF₃NO₃
Point de fusion: 218…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038241
Numéro CAS: 886761-94-0