5-Chloro-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Chloro-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]pyridin-2-one-3-carboxylic acid
Formule:
C₁₄H₉ClF₃NO₃ Point de fusion: 197…199 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00243767 Numéro CAS: 338977-66-5 |