Imprimer
5-Chloro-4-cyano-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
PC6317-1G PC6317-500MG
APOSPC6317-1GEA 510 EUR
APOSPC6317-1G APOSPC6317-500MG
5-Chloro-4-cyano-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
5-Chloro-4-cyano-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₆H₃ClF₃N₃
Point de fusion: 84…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00140981
Numéro CAS: 219568-17-9