Imprimer
5-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,2,3-thiadiazole ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6314-1G PC6314-500MG
APOSPC6314-1GEA 244 EUR
APOSPC6314-1G APOSPC6314-500MG
5-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,2,3-thiadiazole ≥95%
5-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,2,3-thiadiazole
Formule: C₈H₄ClFN₂S
Poids moléculaire: 214.65 g/mol
Point de fusion: 109…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173564
Numéro CAS: 77414-44-9