Hexafluorophosphate de potassium 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Soluble neutral salt that can be used for synthesis of other hexafluorophosphate salts as a substitutefor hexafluorophosphoric acid
Formule:
F₆KP Point de fusion: 575 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011412 Numéro CAS: 17084-13-8 EINECS: 241-143-0 UN: 3260 ADR: 8,II |