Imprimer
Hexafluoroantimonate de potassium 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC6279-25G PC6279-100G PC6279-500G PC6279-5G
APOSPC6279-25GEA 111 EUR
APOSPC6279-25G APOSPC6279-100G APOSPC6279-500G APOSPC6279-5G
Hexafluoroantimonate de potassium 99%
Hexafluoroantimonate de potassium
Formule: F₆KSb
Point d'ébullition: 1505 °C
Point de fusion: 846 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043080
Numéro CAS: 16893-92-8
UN: 1549
ADR: 6.1,III