Imprimer
3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)quinoxaline, 3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2(1H)-one
PC6271-1G PC6271-5G
APOSPC6271-1GEA 149 EUR
APOSPC6271-1G APOSPC6271-5G
3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2-ol
3-(Trifluoromethyl)quinoxalin-2-ol
Formule: C₉H₅F₃N₂O
Point de fusion: 248…249 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00243991
Numéro CAS: 58457-64-0