Imprimer
Potassium fluorure dihydraté 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC6267R-250G PC6267R-50G
APOSPC6267R-250GEA 32.2 EUR
APOSPC6267R-250G APOSPC6267R-50G
Potassium fluorure dihydraté 98%
Potassium fluorure dihydraté
Formule: FK·2H₂O
Point d'ébullition: 156 °C
Point de fusion: 41 °C
Densité: 2,454 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149929
Numéro CAS: 13455-21-5
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III