Imprimer
N-(Boc)-7-fluoroindole-2-boronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6246-1G PC6246-250MG PC6246-500MG
APOSPC6246-1GEA 1230 EUR
APOSPC6246-1G APOSPC6246-250MG APOSPC6246-500MG
N-(Boc)-7-fluoroindole-2-boronic acid
N-(Boc)-7-fluoroindole-2-boronic acid
Formule: C₁₃H₁₅BFNO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11109422
Numéro CAS: 1000068-65-4